G6637
β-Galactose Dehydrogenase from Pseudomonas fluorescens
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein (biuret)
Sinónimos:
D-Galactose:NAD+ 1-oxidoreductase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Pseudomonas fluorescens
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
0.5—2.0 mg protein/mL (biuret)
Formulario
ammonium sulfate suspension
actividad específica
≥50 units/mg protein (biuret)
color
white
idoneidad
suitable for enzyme test
aplicaciones
life science and biopharma
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
Pseudomonas fluorescens ... gdh(533113295)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions