G1549
PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica
ready-to-use solution, recombinant, expressed in E. coli
Sinónimos:
PNGase F
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
conjugado
(N-linked)
grado
Proteomics Grade
Formulario
ready-to-use solution
actividad específica
≥1000 U/mg
caducidad
≥1 yr at -20 °C
mol peso
~36 kDa
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.