E0639
Endoglycosidase F2 from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, 20 U/mg
Sinónimos:
Endoglycosidase F2, Endoglycosidase F2 from Elizabethkingia meningoseptica
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
conjugado
(N-linked)
Formulario
solution
actividad específica
20 U/mg
mol peso
32 kDa
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Envase
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.