Key Documents
CLS4491
Pipetas serológicas Corning® Costar® Stripette® en envases de papel o plástico individuales
capacity 100 mL
Sinónimos:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.43
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 1 mL
subdivision
packaging
bag of 10
case of 100
manufacturer/tradename
Corning 4491
measuring range
accuracy: 1 mL
L
348 mm
capacity
100 mL
tip I.D.
0.125 in.
color
aqua color-coded stripe
General description
Las pipetas serológicas Corning Costar Stripette envueltas en papel o plástico permiten su apertura fácil ya sea rasgando el envoltorio o atravesándolo. También es ideal para aplicaciones en cultivo celular o cultivo tisular estériles, en especial cuando se llevan puestos guantes de látex, ya que el envoltorio reduce la electricidad estática. Estas pipetas Stripette son pipetas serológicas estériles en envoltorios individuales diseñadas para proporcionar las condiciones óptimas para las técnicas de cultivo celular o tisular asépticos.
  • La codificación por color del papel permite una fácil identificación del tamaño.
  • El envoltorio de papel o de plástico permite una visión completa.
  • Exclusiva franja de aumento codificada por colores para una vista más fácil del menisco.
  • Estériles, en envoltorios individuales y con certificación de apirogenicidad y ausencia de ADNasa y ARNasa.
  • Precisión dentro de ± el 2 % a volumen completo
  • Números de lote impresos en cada envoltorio de la pipeta
  • Calibradas para administrar (TD-EX 20ºC) su contenido con un soplo
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.