Merck
C9263
Sigma-Aldrich
Colagenasa from Clostridium histolyticum
Type V, ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
Sinónimos:
Clostridiopeptidasa A
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Quality Level
form
powder
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid
>125 CDU/mg solid
mol wt
113-114 kDa
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
General description
La colagenasa de Clostridium histolyticum (CCH) se clasifica en dos tipos: I y II. Los dos son un polipéptido monocatenario con un peso molecular de 114kDa - 113kDa. La CCH I contiene dominios en tándem y la CCH II contiene un solo dominio para unión al colágeno.
Application
La colagenasa de Clostridium histolyticum se ha utilizado en un estudio para investigar la degradación del colágeno por la bacteria cariogénica, Streptococcus mutans. La colagenasa de Clostridium histolyticum se ha estudiado también para investigar la supervivencia de micro-redes de colágeno en presencia de colagenasa.
La colagenasa se ha utilizado en la preparación de tejido arterial para el estudio de los productos finales de glucosilación avanzada (AGE). La enzima se ha utilizado también junto con otras proteasas para la desagregación de tumores humanos, riñón de ratón, cerebro humano y tejidos epiteliales de pulmón. También es eficaz en los estudios de perfusión del hígado y el riñón, de digestión del páncreas y de aislamiento de hepatocitos no parenquimatosos. El producto se ha utilizado para digerir biopsias cutáneas del antebrazo de pacientes con enfermedad de Parkinson para establecer cultivos primarios de fibroblastos cutáneos humanos. La enzima de Sigma se ha utilizado para aislamiento de islotes en roedores en un estudio en el que se evaluaban las funciones de la glucocinasa.
Biochem/physiol Actions
La colagenasa de Clostridium histolyticum (CCH) es una enzima digestiva que actúa en particular sobre el colágeno. Es útil en el tratamiento del trastorno fibroproliferativo contractura de Dupuytren.
La colagenasa es activada por cuatro átomo-gramos de calcio por mol de enzima. Es inhibida por el ácido etilenglicol-bis(beta-aminoetil éter) - N, N, N′,N′-tetraacético, el beta-mercaptoetanol, el glutatión, el ácido tioglicólico y la 8-hidroxiquinolina.
Unit Definition
Una unidad de digestión de colágeno (CDU) libera péptidos del colágeno del tendón de Aquiles bovino que equivalen en la reacción de color de la ninhidrina a 1,0 μmoles de leucina en 5 horas a pH 7,4 y 37 °C en presencia de iones calcio. Una unidad de hidrólisis FALGPA hidroliza 1,0 μmoles de furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala por minuto a 25°C. Una unidad de proteasa neutra hidroliza la caseína para producir color equivalente a 1,0 μmoles de tirosina por 5 horas a pH 7,5 y 37°C. Una unidad de clostripaína hidroliza 1,0 μmoles de BAEE por minuto a pH 7,6 y 25°C en presencia de DTT.
Analysis Note
También contiene actividades clostripaína, proteasa neutra inespecífica y tríptica.
related product
substrate
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Nicolai M Doliba et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 302(1), E87-E102 (2011-09-29)
It was reported previously that isolated human islets from individuals with type 2 diabetes mellitus (T2DM) show reduced glucose-stimulated insulin release. To assess the possibility that impaired bioenergetics may contribute to this defect, glucose-stimulated respiration (Vo(2)), glucose usage and oxidation
Collagenase Clostridium histolyticum: emerging practice patterns and treatment advances
Warwick D, et al.
Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, 50(5), 251-261 (2016)
Daniela Frasca et al.
Frontiers in immunology, 11, 392-392 (2020-03-19)
We have previously shown that the human obese adipose tissue (AT) contributes to increased secretion of adipocyte-specific IgG antibodies in individuals with obesity. This occurs without any exogenous stimulation, because the ongoing process of cell death in the obese AT
Maria Orfanoudaki et al.
Marine drugs, 18(1) (2020-01-08)
Mycosporine-like amino acids (MAAs) are water-soluble metabolites, reported to exhibit strong UV-absorbing properties. They have been found in a wide range of marine organisms, especially those that are exposed to extreme levels of sunlight, to protect them against solar radiation.
Vivian Lehmann et al.
Biotechnology progress, 35(2), e2745-e2745 (2018-11-14)
The only cure available for Type 1 diabetes involves the transplantation of islets of Langerhans isolated from donor organs. However, success rates are relatively low. Disconnection from vasculature upon isolation and insufficient rate of revascularization upon transplantation are thought to
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.