Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $73.800 | |
| 50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $251.000 | |
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $402.000 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20N3NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
385.41
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)Nc3ccc(cc3)C([O-])=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12-,13-,15-;/m0./s1
InChI key
AMXZKFYBAOWERX-HZPCBCDKSA-M
General description
El ácido biotín 4-aminobenzoico es un sustrato de la biotinidasa.
Application
La sal de sodio del ácido biotín 4-amidobenzoico se ha utilizado como sustrato amida de la biotina para medir la hidrólisis de la biotinil-6-aminoquinolina (BAQ) mediante inhibición competitiva.[1]
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥96.5% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Kou Hayakawa et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 844(2), 240-250 (2006-08-01)
Enzyme kinetic parameters, such as K(m), V(max) (or V), k(cat)/K(m), and K(i) (by biotin or lipoic acid) for biotinidase and lipoamidase were determined in Lewis (LEW) rat and Lactobacillus casei (Shirota) using fluorimetric high-performance liquid chromatography (HPLC). It was found
Laboratory diagnosis of biotinidase deficiency, 2017 update: a technical standard and guideline of the American College of Medical Genetics and Genomics
Strovel ET, et al.
Genetics in Medicine : Official Journal of the American College of Medical Genetics, 19(10) (2017)
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B5768-10MG | 04061835511822 |
| B5768-50MG | 04061835511839 |
| B5768-100MG | 04061833434130 |