Merck
A3253
Ala-Pro hydrate
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinónimos:
L-Alanyl-L-proline hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14N2O3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
186.21 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
236-795-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3546017
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ala-Pro hydrate,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O3.H2O/c1-5(9)7(11)10-4-2-3-6(10)8(12)13;/h5-6H,2-4,9H2,1H3,(H,12,13);1H2/t5-,6-;/m0./s1
InChI key
SSUWZOPYGFOQJA-GEMLJDPKSA-N
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)