Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: ~1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C40H54N8O8/c1-5-24(4)34(47-35(50)29(44-37(52)33(41)23(2)3)18-26-13-15-28(49)16-14-26)38(53)45-30(20-27-21-42-22-43-27)39(54)48-17-9-12-32(48)36(51)46-31(40(55)56)19-25-10-7-6-8-11-25/h6-8,10-11,13-16,21-24,29-34,49H,5,9,12,17-20,41H2,1-4H3,(H,42,43)(H,44,52)(H,45,53)(H,46,51)(H,47,50)(H,55,56)/t24-,29-,30-,31-,32-,33-,34-/m0/s1
InChI key
QSBGWDDCOJYQGY-KOQODJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?