Merck
563935
Sigma-Aldrich
2-Propanol
70% in H2O
Sinónimos:
Isopropanol, 2-Propanol, 2-Propanol solution, Alcohol isopropílico, IPA
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
product name
Isopropanol, 70% in H2O
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
33 mmHg
form
liquid
expl. lim.
2-13.4 %
concentration
69-71 wt. % (2-propanol via KFB method)
70% in H2O
bp
80.9-83.2 °C
mp
-89.5 °C
density
0.858 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
El isopropanol, también conocido como 2-propanol o alcohol isopropílico, es una disolución al 70 % en agua. i-PROH es un alcohol secundario, líquido incoloro, ampliamente utilizado como disolvente e intermediario en síntesis orgánica, miscible en disolventes como agua, etanol, éter, acetato de etilo, THF, y cloroformo.
Application
El isopropanol puede utilizarse en muchas aplicaciones diferentes debido a sus propiedades.
  • Disolvente en síntesis orgánica
  • Intermediario químico
  • Desinfectante
  • Limpieza
  • Conservante para las muestras
greener alternative product
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
72.0 °F - closed cup
flash_point_c
22.2 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6
Solubility of benzoic acid in acetone, 2-propanol, acetic acid and cyclohexane: Experimental measurement and thermodynamic modeling.
Long B, et al.
Fluid Phase Equilibria, 297(1), 113-120 (2010)
Influence of activated carbon in TiO2 and ZnO mediated photo-assisted degradation of 2-propanol in gas-solid regime.
Matos J, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 99(1), 170-180 (2010)
Photocatalytic degradation of 2-propanol under irradiation of visible light by nanocrystalline titanium (IV) oxide modified with rhodium ion using adsorption method.
Kitano S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 39(6), 627-629 (2010)
Photocatalytic degradation of 2-propanol and phenol using Au loaded MnWO4 nanorod under visible light irradiation.
Chakraborty AK, et al.
Journal of Cluster Science, 23(2), 437-448 (2012)
One-step MIBK synthesis: a new process from 2-propanol.
Di Cosimo JI, et al.
J. Catal., 208(1), 114-123 (2002)