244147
Sodium chlorate
ReagentPlus®, ≥99%
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
crystals or chunks
mp
248-261 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
It may be used in the synthesis of chlorine dioxide[4] and sodium perchlorate.[2] It may also be employed as a sulfation inhibitor in the culture medium of HepG2 cells ((human hepatocellular liver carcinoma cells).[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?