Merck
157740
Sigma-Aldrich
Cloruro de hierro (III)
greener alternative
reagent grade, 97%
Sinónimos:
Cloruro férrico, Molisita, Tricloruro de hierro
About This Item
Fórmula lineal:
FeCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
162.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
reagent grade
Quality Level
vapor density
5.61 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 194 °C)
assay
97%
form
powder
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
304 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
General description
El cloruro de hierro(III) es un oxidante suave y participa en varias reacciones de formación de enlaces carbono-carbono. Al cristalizar con agua, forma hidratos. Puede prepararse mediante reacción de cloro con chatarra a unos 650 °C.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto ha sido mejorado para obtener eficiencia catalítica. Pulse aquí para más información.
Application
El cloruro de hierro(III) (cloruro férrico, FeCl3) se ha utilizado como modulador superficial para la caracterización de vinos mediante tecnología de huellas dactilares. Se ha utilizado para la estimación cuantitativa de los sulfuros en diversas muestras biológicas.
Las co-reducciones en fase de vapor con otros haluros metálicos por el hidrógeno producen intermetálicos finamente divididos con aplicaciones como materiales estructurales o compuestos con útiles propiedades termoeléctricas, magnéticas y de resistencia a la oxidación.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Novel non-specific liquid fingerprint technology for wine analysis: a feasibility study.
Siivonen JJ, et al.
Australian Journal of Grape and Wine Research, 20(2), 172-177 (2014)
"Iron (III) chloride-based mild synthesis of phenanthrene and its application to total synthesis of phenanthroindolizidine alkaloids"
Wang L-K, et al.
Tetrahedron, 64(32), 7504-7510 (2008)
"Iron (III) chloride-catalyzed convenient one-pot synthesis of homoallyl benzyl ethers starting from aldehydes"
Watahiki T, et al.
Organic Letters, 5(17), 3045-3048 (2003)
Kristina L Modjeski et al.
PloS one, 11(9), e0160638-e0160638 (2016-09-16)
Thrombosis-associated pathologies, such as myocardial infarction and stroke, are major causes of morbidity and mortality worldwide. Because platelets are necessary for hemostasis and thrombosis, platelet directed therapies must balance inhibiting platelet function with bleeding risk. Glutamate receptor interacting protein 1
Yuanyuan Kong et al.
Cell death & disease, 10(9), 624-624 (2019-08-20)
Recent findings demonstrate that aberrant downregulation of the iron-exporter protein, ferroportin (FPN1), is associated with poor prognosis and osteoclast differentiation in multiple myeloma (MM). Here, we show that FPN1 was downregulated in MM and that clustered regularly interspaced short palindromic