Documentos clave
Y0001952
L-α-lisofosfatidilcolina from Glycine max (soybean)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Acil-sn-glicero-3-fosfocolina, L-α-lisolecitina
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
lysophosphatidylcholine
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Lysophosphatidylcholine from soya bean EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La lisofosfatidilcolina es un componente importante de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas y ha estado implicada en diversas reacciones inflamatorias, como la aterosclerosis. Se utiliza para desmielinizar las neuronas espinales y estudiar los procesos subyacentes de la remielinización. Activa la proteína cinasa C, la cinasa p38 MAP, la cinasa p42 MAP y la vía de la Jun cinasa (JNK), y estimula la transcripción de c-jun.
La lisofosfatidilcolina es un componente importante de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas y ha estado implicada en diversas reacciones inflamatorias, como la aterosclerosis. Se utiliza para desmielinizar las neuronas espinales y estudiar los procesos subyacentes de la remielinización. Activa la proteína cinasa C, la cinasa p38 MAP, la cinasa p42 MAP y la vía de la Jun cinasa (JNK), y estimula la transcripción de c-jun. La lisofosfatidilcolina se acumula durante la isquemia cardíaca y puede inducir arritmias al desacoplar la comunicación mediante uniones en hendidura y aumentar el daño isquémico al potenciar r la carga de Na+ en los miocitos cardíacos. También activa los canales TREK1, TREK2 y TRAAK K+ .
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)