Y0000653
Tamsulosin Racemate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-[2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tamsulosin
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=C(OC)C=CC(CC(NCCOC2=C(OCC)C=CC=C2)C)=C1)(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H
InChI key
ZZIZZTHXZRDOFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)