T7875
Thiourea
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinónimos:
Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.0%
mp
170-176 °C (lit.)
grupo funcional
amine
thiourea
cadena SMILES
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clave InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Ephx2(13850)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?