PHR2411
Guanosine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Guanosine, 9-(β-D-Ribofuranosyl)guanine, Guanine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
description
API family: adenosine
API family
adenosine
form
solid
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
mp
250 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Footnote
Application
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for LC-MSapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.