I0329010
Iopamidol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Amino-N,N′-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, N,N′-Bis(1,3-dihydroxy-2-propyl)-5-amino-2,4,6-triiodoisophthalamide, N,N′-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-amino-2,4,6-triiodoisophthalamide
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
iopamidol
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)