81604
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 210
Sinónimos:
Poly(sodium styrenesulfonate)
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
for GPC
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mp ~208
Mw ~208
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.00
format
neat
storage temp.
2-8°C
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?