78131BC
MVP ICON® Battery (78300 version only)
for use with MVP ICON® (78300BC)
About This Item
Productos recomendados
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON® (78300BC)
storage temp.
room temp
Categorías relacionadas
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)