32354
Kasugamycin hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3-O-[2-Amino-4-[(carboxyiminomethyl)amino]-2,3,4,6-tetradeoxy-D-arabino-hexopyranosyl]-D-chiro-inositol hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C14H25N3O9.ClH/c1-3-5(17-12(16)13(23)24)2-4(15)14(25-3)26-11-9(21)7(19)6(18)8(20)10(11)22;/h3-11,14,18-22H,2,15H2,1H3,(H2,16,17)(H,23,24);1H/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9-,10+,11+,14-;/m1./s1
InChI key
ZDRBJJNXJOSCLR-NZXABURVSA-N
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?