277339
Methyl Purple
in H2O
Sinónimos:
Methyl Purple indicator solution
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
concentration
in H2O
pH
4.8-5.4, violet to green
mp
0 °C
density
1.001 g/mL at 25 °C
λmax
409 nm
618 nm (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2C(=O)O[Na].CN(C)c3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4C(=O)O[Na].CCN(Cc5cccc(c5)S(=O)(=O)O[Na])c6ccc(cc6)C(=C7/C=CC(C=C7)=[N+](CC)Cc8cccc(c8)S([O-])(=O)=O)\c9ccc(O)cc9S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2C15H15N3O2.4Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;2*1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;;;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);2*3-10H,1-2H3,(H,19,20);;;;/q;;;4*+1/p-4/b;2*17-16+;;;;
InChI key
CNJVTYXLOYTWPD-HFZRWZJVSA-J
General description
Biochem/physiol Actions
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?