Key Documents
24586
Jeringa Hamilton® GASTIGHT®, gama 1700
1702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
22s ga (side-port)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80239
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
Categorías relacionadas
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.