20731
Jeringa Hamilton®, gama 7000, cubo moleteado
7001, volume 1 μL, needle size 25s ga, needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Productos recomendados
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
25s ga
feature
needle Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80100
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
1 μL
Categorías relacionadas
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. A knurled hub is used as it makes a leak-tight seal between the barrel and needle.
- Rápida inyección por minuto
- Elimina volumen muerto al poner la muestra en la aguja
- A prueba de pérdida a presiones de inyección mayores de 6000 psi
Application
It may be used in solid phase microextraction analysis showing adsorption for analytes like chlorinated benzenes and polychlorinated biphenyls from water sample using silica optical fibers.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers.
Analytical Chemistry, 62.19, 2145-2148 (1990)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)