Key Documents
XX1002535
Millipore
Juntas, recubiertas de PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
PTFE gasket
Quality Level
diam.
25 mm
shipped in
ambient
General description
KITS 25 MM
– XX1002500
El portafiltros de vidrio para microanálisis está diseñado para la filtración al vacío de muestras líquidas de pequeño volumen para análisis de contaminación por partículas o biológica.
Este producto es un kit compuesto de los siguientes artículos:
(Número de referencia, Descripción)
XX1002514 - Embudo,15 ml, de vidrio de borosilicato
XX1002503 - Pinza de resorte, 25 mm, aluminio
XX1002502 - Base de vidrio fritado con tapón, 25 mm
Características y beneficios
•Las graduaciones de volumen indican claramente el volumen de la muestra
•Portafiltro disponible en vidrio fritado o acero inoxidable
Aplicaciones:
Análisis de la contaminación (no para usar con prefiltros gruesos ni líquidos inflamables)
25 MM – XX1002530
El portafiltros de vidrio para microanálisis está diseñado para la filtración al vacío de muestras líquidas de pequeño volumen para análisis de contaminación por partículas o biológica.
Este producto es un kit compuesto de los siguientes artículos:
(Número de referencia Descripción)
XX1002532 - Tapón base y rejilla de acero inoxidable
XX1002503 - Pinza de resorte, 25 mm, aluminio
XX1002502 - Base de vidrio fritado con tapón, 25 mm
Características y beneficios:
•Las graduaciones de volumen indican claramente el volumen de la muestra
•Portafiltro disponible en vidrio fritado o acero inoxidable
Aplicaciones:
Análisis de contaminación (no para usar con prefiltros gruesos ni líquidos inflamables)
25 MM Accesorios
25 MM – XX1002514, XX1002505, XX1002502, XX1002532, XX1002535, XX1002503, XX1002508
El portafiltros de vidrio para microanálisis está diseñado para la filtración al vacío de muestras líquidas de pequeño volumen para análisis de contaminación por partículas o biológica.
Este artículo es un accesorio para el portafiltros de vidrio para microanálisis.
Características y beneficios:
•Las graduaciones de volumen indican claramente el volumen de la muestra
•Portafiltro disponible en vidrio fritado o acero inoxidable
Aplicaciones:
Análisis de contaminación (no para usar con prefiltros gruesos ni líquidos inflamables)
Application
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.