Key Documents
SPR00SIA2
Milli-Q
Módulo de purificación SmartPak
For RiOs-DI® Systems
Sinónimos:
Módulo de purificación SmartPak®
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
feature
A unique purification pak to produce DI water directly from tap water
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
SmartPak®
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
compatibility
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
shipped in
ambient
General description
El módulo de purificación SmartPak® RODI combina las etapas de purificación de ósmosis inversa e intercambio iónico para producir agua purificada de tipo II.
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua RiOs-DI®.
Application
Este módulo elimina una amplia variedad de contaminantes (compuestos orgánicos, iones, partículas...).
Features and Benefits
  • Fungible genuino para la sustitución del módulo de purificación SmartPak® SPR00S001.
  • Solución de agua purificada de tipo II fiable y asequible. 
  • Fácil mantenimiento: fácil de instalar y de sustituir.
  • Certificado de calidad disponible en línea.
Legal Information
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class