Key Documents
SLAAR33SS
Millipore
Filtro de jeringa de MCE Millex®
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-AA, Filtro de jeringa de MCE MF-Millipore, Filtro de jeringa de MCE de 0,8 μm., filtro de jeringa de ésteres mezclados de celulosa
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Quality Level
description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
sterility
ethylene oxide treated
sterile
product line
Millex®
feature
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
manufacturer/tradename
Millex® SLAAR33SS
parameter
10 bar max. inlet pressure at 145 psi
100 mL (Process Volume)
100 mL sample volume
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
volume
100 mL
color
blue
matrix
MF-Millipore
pore size
0.8 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
General description
El filtro de jeringa “Millex” MCE utiliza membrana de ésteres mezclados de celulosa de tamaño de poro de 0,8 μm y carcasa acrílica modificada.
Application
Este filtro de jeringa “Millex” MCE está indicado para utilizar en la clarificación y la esterilización por filtración de disoluciones proteicas, medios de cultivo de tejidos, aditivos, amortiguadores, disoluciones biológicas y agua.
Features and Benefits
  • El soporte bidireccional del filtro permite filtrar disoluciones acuosas en ambas direcciones hacia adelante y hacia atrás.
  • Elimina eficazmente microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de un tamaño superior al tamaño nominal del poro.
  • Estos filtros son de un solo uso, apirógenos y atóxicos.
  • No contiene látex de caucho natural
Other Notes
El filtro de jeringa “Millex” MCE está indicado únicamente para uso experimental.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3