Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
SCM151
Sigma-Aldrich
PLTGold® Lisado plaquetario humano
Heparin-free Human Platelet Lysate (hPL) for Mesenchymal Stem Cell Culture. 100ml.
Sinónimos:
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.81
biological source
human
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
ambient
General description
El lisado plaquetario humano PLTGold es un suplemento de cultivo celular sin xenón que es una alternativa superior al suero bovino fetal (SFB) para su uso en cultivos de células madre mesenquimatosas humanas. PLTGold es un producto no fraccionado derivado de plaquetas humanas que no requiere la adición de heparina. Permanece sin coágulos con un rendimiento equivalente al lisado plaquetario PLTMax original. El crecimiento óptimo de los células madre mesenquimatosas (CSM) puede lograrse con PLTGold al 5 %. PLTGold se ha utilizado para el crecimiento eficaz de células madre mesenquimatosas derivadas de otras especies, como ratones, conejos y cerdos.
El lisado plaquetario humano PLTGold procede de plaquetas de donantes humanos sanos recolectadas en los centros de hemotransfusión de los Estados Unidos. Las unidades de donantes múltiples se agrupan en lotes grandes y se fabrican para producir un producto consistente. El lisado plaquetario humano es para uso exclusivo en investigación (RUO) y no está destinado a uso terapéutico ni a diagnóstico humano ni animal.
Application
Instrucciones de uso
1.La siembra celular debe realizarse siguiendo las pautas generales para el tipo específico de célula. En el caso de las células madre mesenquimatosas (MSC), las células suelen sembrarse con una densidad aproximada de 2 x 10^3 – 5x10^3 células por cm2.
2. Para las MSC, PLTGold puede utilizarse al 5 % vol/vol en un medio de cultivo celular típico como DMEM (Sigma D5671) o α-MEM (Sigma M8042). Si el medio básico no contiene glutamina, será necesario añadir una fuente de L-glutamina (Sigma G7513) a una concentración final de 2 mM. Para otros tipos de células, será necesario ajustar la concentración de PLTGold de acuerdo con la aplicación (se recomienda una valoración del 2 % vol/vol al 10 % vol/vol para establecer el porcentaje de PLTGold necesario para el tipo de célula que se vaya a utilizar).
3. No permita que la confluencia de las MSC primarias supere el 70-80 %.
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Subcategoría de investigación
Células madre mesenquimatosas
Quality
Todos los materiales derivados de seres humanos se obtienen de instalaciones inspeccionadas por el gobierno y son de origen estadounidense. Cada unidad donante ha sido aprobada para uso humano y se ha analizado la presencia de enfermedades infecciosas como el VIH-1, el VIH-2, el VIH-NAT, el VHC, el HBsAg y RPR para la sífilis.
Cada lote se somete a pruebas exhaustivas para los siguientes parámetros:
Ensayos de esterilidad: Negativo para crecimiento
pH: 6,8-7,8
Proteína total: 4,0-6,5 g/dl
Osmolalidad: 250-330 mOsm/kg
Endotoxinas según la USP <8>: <10 UE/ml
Micoplasmas: No detectados
Crecimiento celular: correcto
Storage and Stability
Almacenar a -80°C en el momento de la recepción. Descongelar a temperatura ambiente o en un baño María. Después de descongelar, distribuir en alícuotas y conservar a -20°C o más frío. La conservación a largo plazo se recomienda a -80°°C. No se recomiendan múltiples ciclos de congelación/descongelación.
Legal Information
PLTGold is a registered trademark of Mill Creek Life Sciences, LLC
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ye Li et al.
Bio-protocol, 13(24), e4900-e4900 (2024-01-02)
Streamlined procedures for processing and cryopreservation of cell therapies using good laboratory practices are integral to biomanufacturing process development and clinical applications. The protocol herein begins with the preparation of human cell types cultured as adherent (i.e., mesenchymal stromal cells
Artículos
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocolos
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.