SCM133
Solución PluriSTEM® Dispasa-II
Dispase-II has proven to be a rapid and effective, yet gentle, agent for separating many tissues and cells grown in vitro.
Sinónimos:
Dispase, Dispase 2
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
PluriSTEM®
concentration
1 mg/mL in sterile DMEM/F-12
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
dry ice
General description
La Dispasa-II PluriSTEM ha sido validada para trabajar junto con el medio PluriSTEM Human ES/iPS (SCM130) para el cultivo y el pase de células madre embrionarias y pluripotentes inducidas humanas.
La enzima Dispasa-II se produce en Bacillus polymyxa.
Application
Investigación en células madre
1. Cubra las placas de 6 pocillos con 1:20 de revestimiento Matrigel (1,5 ml por pocillo). Incube a 2-8ºC durante la noche o recubra a RT durante al menos 30 minutos a 1 hora antes de usarlo.
2. Retire el revestimiento matrigel. Añada 2 ml de medio completo por pocillo.
3. Elimine las áreas de diferenciación dentro del cultivo.
4. Aspire los medios.
5. Lave una vez con 2 ml de PBS.
6. Añada 1,5 ml de dispasa II por pocillo. Incube a 37ºC durante 7 minutos.
7. Lave dos veces con 2 ml de PBS, sin Mg ni Ca.
8. Añada 2 ml de medio completo a cada pocillo y utilice un raspador celular para separar las colonias.
9. Recoja las células raspadas en un tubo cónico de 15 ml.
10. Centrifugue a 800 rpm durante 5 minutos
11. Vuelva a suspender en el volumen adecuado de medio completo. La relación de separación típica es de 1:5 – 1:6 dependiendo de la densidad celular. Las células deben estar listas para el pase en 5-6 días utilizando el medio PluriSTEM Human ES/iPS.
Enzimas y bioquímica
Quality
Physical form
La enzima Dispasa-II se produce en Bacillus polymyxa.
Storage and Stability
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Protocolos
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.