Key Documents
MPSB-250ML
Millipore
Tampón para muestras mPAGE® 4X LDS
About This Item
UNSPSC Code:
41105323
NACRES:
NA.56
form
liquid
packaging
vial of 250 mL
General description
Se utiliza para preparar muestras proteicas para electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante (PAGE) con mPAGE y la mayoría de los demás geles bis-Tris. El tampón de muestra LDS contiene dodecilsulfato de litio con un pH de 8,4 para una actividad óptima del reductor.
  • Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
Inmunoelectrotransferencia (WB)
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3