Key Documents
MHA000T2B
Millipore
TSB
pack of 50 tests, for use with MF-method, suitable for microbiology
Sinónimos:
Caldo de triptona y soja - Bolsas, tubos y ampollas listos para usar, CASO, caldo de hidrolizado de caseína y soja, caldo de triptona y soja, SCDB
About This Item
UNSPSC Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
sterility
sterile
Quality Level
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
pack of 50 tests
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
capacity
2 mL
filling volume
2 mL
color
light amber
input
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type soft drink
pH
7.3±0.2 (25.0 °C)
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
compatibility
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure monitor
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
nonselective for Total count
General description
El caldo de triptona de soja es un medio de enriquecimiento líquido de uso general utilizado en procedimientos cualitativos para el ensayo de esterilidad y para el enriquecimiento y el cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios facultativos que no son excesivamente exigentes.{18} En microbiología clínica, puede utilizarse para la suspensión, el enriquecimiento y el cultivo de cepas aisladas en otros medios. En microbiología clínica, el medio se utiliza en una variedad de procedimientos, por ejemplo, para la preparación del inóculo y para la suspensión de cepas destinadas a las pruebas de sensibilidad a la difusión en disco de Kirby-Bauer y para el procedimiento de análisis microbiológico de medios de cultivo. Las digestiones enzimáticas de caseína y soja proporcionan aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas complejas. La glucosa (=dextrosa) es una fuente de energía. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico. El fosfato de potasio dibásico actúa como amortiguador para controlar el pH. Las colonias tienen un aspecto de transparente a blanco; algunas pueden producir pigmentos
Application
El caldo triptona y soja se utiliza como medio no selectivo para detectar a los microorganismos heterótrofos totales en el agua, los productos lácteos y otros líquidos como la cerveza, el agua embotellada, la sidra, los refrescos, las bebidas energéticas y el vino. Los medios encuentran su aplicación en la cosmética, la clínica, los análisis medioambientales, los alimentos sólidos y líquidos y el control de calidad industrial.
Packaging
Ampollas de plástico de 2 ml
Specifications
Temperatura de incubación: 25–35 °C
Tiempo de incubación: 48–72 horas
Culture Medium
Triptona ysoja
Analysis Note
Colonias de transparentes a blancas; algunas pueden producir pigmento.
Microorganismos de control de calidad
S. epidermidis (ATCC 14990)
C. albicans (ATCC 10231)
E. coli (ATCC 25922)
B. subtilis(ATCC 6633)
A.brasilliensisantes A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Microorganismos específicos: Recuento total
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Diagnostic microbiology
Forbe BA et al.
Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology, 11 (1988)
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins (1985)