Key Documents
MERSSTX00
Millipore
Electrodos especializados (solo para placas Millicell de 96 pocillos), 1 par
Millicell-96 well plate specialized Electrodes for voltohmmeter readings.
Sinónimos:
Millicell Electrodes, Specialized Electrodes
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
manufacturer/tradename
Millicell®
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
shipped in
ambient
General description
El Millicell® ERS -2 (sistema de resistencia eléctrica) mide de manera fiable el potencial y la resistencia de la membrana de las células epiteliales en cultivo. Este dispositivo mide cualitativamente la salud de las monocapas celulares y cualitativamente la confluencia celular. Una bolita de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) en la punta de cada electrodo mide el voltaje. Debido al pequeño tamaño de los electrodos, puede medirse fácilmente el voltaje transepitelial y la resistencia de las células cultivadas en membranas microporosas. Los accesorios consisten en un conjunto de electrodos de sustitución (fijos), un conjunto de electrodos ajustables y un conjunto de electrodos especializados para utilizar con las plaquitas de cultivo celular Millicell-96.
Características y beneficios:
- Instrumento portátil que encaja en las campanas de flujo laminar
- Las mediciones no afectan a la esterilidad ni dañan las células en la membrana
- Ampliamente citadas y recomendadas en protocolos de cultivo de células epiteliales
Aplicaciones:
Medición de la resistencia eléctrica transepitelial (TEER), evaluación de la salud de monocapas celulares, medición cuantitativa de la confluencia
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13