Key Documents
MABN92-AF647
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Iba1/AIF1, clon 20A12.1, conjugado con Alexa Fluor 647
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR 647
Sinónimos:
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 647
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
20A12.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AIF1(199)
General description
El factor inflamatorio de aloinjerto 1 (UniProt P55008; también conocido como AIF-1, daintain, transcrito sensible a interferón gamma, molécula adaptadora de unión a calcio ionizado 1, proteína G1) está codificado por el gen AIF1 (también conocido como G1, IBA1) (ID del gen 199) en humanos. El Iba1/AIF1 es una proteína de unión a Ca(2+) con mano EF inducible por el interferón-gamma (IFN-gamma), de 17 kDa. La expresión del Iba1/AIF1 se limita principalmente al linaje macrófagos/monocitos, y citocinas, como el IFN-gamma, la aumentan. Se ha comunicado que interviene en la función neuronal, las respuestas inflamatorias, el rechazo de aloinjertos, la autoinmunidad y la activación/ función de los macrófagos. También se ha demostrado que se expresa en células de la microglía en enfermedades autoinmunitarias como la encefalomielitis autoinmunitaria experimental, la neuritis y la uveítis.
Application
El anticuerpo anti-Iba1/AIF1, clon 20A12.1, conjugado con Alexa Fluor 647 es un anticuerpo contra el AIF1 para utilizar en inmunofluorescencia.
Se demuestra que el anticuerpo no conjugado (nº de ref. MABN92) es adecuado también para aplicaciones de inmunoelectrotransferencia e inmunohistoquímica.
Quality
Evaluada por inmunofluorescencia en tejido esplénico humano.
Análisis mediante inmunofluorescencia: una dilución 1:50 de este anticuerpo detectó el Iba1/AIF1 en tejido esplénico humano.
Target description
~17 kDa observados.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Youngmi Kim et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 36(1), 100034-100034 (2023-02-15)
Glioblastoma is a heterogeneous tumor for which effective treatment options are limited and often insufficient. Few studies have examined the intratumoral transcriptional and proteomic heterogeneity of the glioblastoma microenvironment to characterize the spatial distribution of potential molecular and cellular therapeutic
Jamie M Walker et al.
Acta neuropathologica communications, 10(1), 23-23 (2022-02-16)
Clinical symptoms correlate with underlying neurodegenerative changes in the vast majority of people. However, an intriguing group of individuals demonstrate neuropathologic changes consistent with Alzheimer disease (AD) yet remain cognitively normal (termed "resilient"). Previous studies have reported less overall neuronal
Emmet Huang-Hobbs et al.
Nature, 619(7971), 844-850 (2023-06-29)
The tumour microenvironment plays an essential role in malignancy, and neurons have emerged as a key component of the tumour microenvironment that promotes tumourigenesis across a host of cancers1,2. Recent studies on glioblastoma (GBM) highlight bidirectional signalling between tumours and
Fumio Takahashi et al.
iScience, 25(5), 104278-104278 (2022-05-17)
Neurodegeneration is a process involving both cell autonomous and non-cell autonomous neuron loss, followed by a collapse of neural networks, but its pathogenesis is poorly understood. We have previously demonstrated that Eomes-positive helper T (Eomes + Th) cells recognizing LINE-1(L1)-derived prototypic
Pei Song et al.
Journal of healthcare engineering, 2021, 3048383-3048383 (2021-10-12)
Cardiopulmonary bypass (CPB) is mainly used during cardiac surgeries that treat ischemic, valvular, or congenital heart disease and aortic dissections. The disorders of central nervous system (CNS) that occur after cardiopulmonary bypass are attracting considerable interest. Postoperative neurocognitive disorders (PND)