Key Documents
MABN68
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PSD95, clon K28/ 43
clone K28/43, from mouse
Sinónimos:
Postsynaptic density protein 95, Synapse-associated protein 90, Tax interaction protein 15, discs large homolog 4, discs, large homolog 4 (Drosophila), post-synaptic density protein 95
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
K28/43, monoclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DLG4(1742)
General description
La PSD95 (densidad postsináptica 95) representa una clase de proteínas de anclaje que sirven para ubicar varios canales iónicos neuronales en densidades postsinápticas. La PSD95 y las proteínas relacionadas contienen dominios PDZ, que interactúan con los receptores NMDA y los canales de K+ activados por voltaje a través de un motivo ET/SXV en el carboxilo terminal citoplásmico de los canales receptores.
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la PSD95 humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:500 de un lote anterior detectó PSD95 en el tejido de corteza de rata.
Análisis mediante inmunocitoquímica: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IC. (Maeda, T., et al. (2005). Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 46(11):4320-4327.)
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la PSD95 utilizando este anticuerpo anti-PSD95, clon K28/43, validado para utilizar en IH, WB e IC.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido cerebral de rata.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectó la PSD95 en 10 µg /ml de lisado cerebral de rata.
Target description
~95 kDa observados.
Linkage
Sustituye a: 04-1066
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05%.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido cerebral rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Maria Eriksson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 361(1), 127-132 (2007-07-31)
When screening a brain cDNA library, we found that the N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR3A binds to microtubule-associated protein (MAP) 1S/chromosome 19 open reading frame 5 (C19ORF5). The interaction was confirmed in vitro and in vivo, and binding of MAP1S was
Keisuke Handa et al.
Journal of virology, 81(3), 1379-1389 (2006-11-24)
In most cervical cancers, DNAs of high-risk mucosotropic human papillomaviruses (HPVs), such as types 16 and 18, are maintained so as to express two viral proteins, E6 and E7, suggesting that they play important roles in carcinogenesis. The carboxy-terminal PDZ
Lu Yang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 24(48), 10846-10857 (2004-12-03)
The specification and organization of glutamatergic synaptic transmission require the coordinated interaction among glutamate receptors and their synaptic adaptor proteins closely assembled in the postsynaptic density (PSD). Here we investigated the interaction between NMDA receptors and metabotropic glutamate receptor 5
Vibeke M Bruinenberg et al.
Nutrients, 8(4), 185-185 (2016-04-23)
The inherited metabolic disease phenylketonuria (PKU) is characterized by increased concentrations of phenylalanine in the blood and brain, and as a consequence neurotransmitter metabolism, white matter, and synapse functioning are affected. A specific nutrient combination (SNC) has been shown to
Natalie Y Barnes et al.
Journal of neurochemistry, 104(6), 1637-1648 (2007-11-13)
Mutations in the genes encoding presenilins (PS1 and PS2) account for the majority of cases of early-onset Alzheimer's disease. PS1 and PS2 form the catalytic center of gamma-secretase, an enzyme responsible for intramembraneous proteolysis of several type I transmembrane proteins.