Key Documents
MABN388
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo Tau (Thr181), clon 1E7
clone 1E7, from mouse, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, F-tau
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1E7, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr181)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
La proteína llamada Tau, o de manera más completa proteína tau asociada a microtúbulos, y cuando se asocia con enfermedad, proteína de los ovillos neurofibrilares o filamento helicoidal pareado tau (PHF-tau), y codificada por el gen humano MAPT/MAPTL/MTBT1/TAU es una proteína importante involucrada en la síntesis y la estabilización de los microtúbulos. La proteína se expresa en las neuronas y desempeña un papel crucial en la unión de los microtúbulos a la membrana plasmática y en el transporte y la señalización de los microtúbulos. La expresión de Tau se limita en gran medida al citosol y los axones de las neuronas y a menudo está muy fosforilada, en particular durante la citocinesis en las neuronas en desarrollo y en enfermedades neurológicas como el Alzheimer. La fosforilación provoca el desprendimiento de los microtúbulos y su desestabilización. La Tau fosforilada en la treonina 181, o Tau fosfo-Thr-181, es una forma fosforilada de Tau que suele asociarse con neuropatologías. Sus niveles en el LCR aumentan con la edad y la Tau fosforilada en Thr181 es uno de los muchos biomarcadores utilizados para rastrear la progresión de la enfermedad neurológica.
La LRRK2 fosforila la Tau en Thr181, lo que solo ocurre cuando la tubulina está asociada con Tau, de lo contrario no hay interacción LRRK2-Tau ni posterior fosforilación de Tau. La LRRK2 mutante, G2019S, que muestra mayor PD, causa una fosforilación elevada en el 181, lo que sugiere un vínculo entre la fosforilación en este sitio y la PD.
Immunogen
Epítopo: Thr181 fosforilada
Péptido lineal que corresponde a la Tau humana fosforilada en la Thr181.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote representativo de un laboratorio independiente detectó la fosfato Tau (Thr181) en lisado celular SH-SY5Y (Kawakami, F., et al. (2012). PLoS One 7(1):e30834.).
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-fosfato Tau (Thr181), clon 1E7, es un anticuerpo contra la fosfato Tau (Thr181) para utilizar en inmunoelectrotransferencia.
Subcategoría de investigación
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Evaluada por inmunoelectrotransferencia en lisado de tejido cerebral de ratón natural y transgénico P301L.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 1,4 µg/ml de este anticuerpo detectaron la fosfo Tau (Thr181) en lisado de tejido cerebral de ratón transgénico P301L, y no en el lisado de tejido cerebral de ratón natural.
Target description
~50 kDa observados. Los ratones transgénicos 301L tienen la isoforma 0N4R humana de la TAU (383 aminoácidos). En SDS-PAGE, se encuentra como una banda de ~50 kDa Otra banda observada de ~25 kDa podría ser producto de la proteólisis de la fosfo Tau (Thr181) (Kawakami, F., et al. (2012). PLoS One 7(1):e30834.). En algunos lisados celulares pueden observarse bandas no caracterizadas.
Physical form
Monoclonal de ratón purificado en disolución tampón que contiene PBS sin conservantes.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Lucia Buccarello et al.
Oncotarget, 8(47), 83038-83051 (2017-11-16)
Recently a range of ocular manifestations such as retinal and lens amyloid-beta accumulation and retinal nerve fiber layer loss have been proposed as potential biomarkers in Alzheimer disease (AD). The TgCRND8 mouse model of AD exhibits age-dependent amyloid β (Aβ)
Nongnuch Singrang et al.
International journal of molecular sciences, 25(10) (2024-05-25)
Stroke and Alzheimer's disease (AD) are prevalent age-related diseases; however, the relationship between these two diseases remains unclear. In this study, we aimed to investigate the ability of melatonin, a hormone produced by the pineal gland, to alleviate the effects
Beatrice Terni et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 46(2), 461-469 (2015-09-25)
Previous studies have shown that metalloproteinases (MMPs) participate in the clearance of amyloid-β (Aβ) in Alzheimer's disease (AD); MMP2 and MMP3 cleave soluble Aβ, and both MMP9 and MT1-MMP are able to degrade soluble and fibrillar forms of Aβ. The