Key Documents
MABE70
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MBNL1, clon 4A8
clone 4A8, from mouse
Sinónimos:
muscleblind-like (Drosophila), muscleblind (Drosophila)-like, muscleblind-like protein 1, Triplet-expansion RNA-binding protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4A8, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MBNL1(4154)
General description
Muscleblind 1 (MBNL1) es un miembro de la familia muscleblind. La MBNL1 está involucrada en el empalme alternativo pre-ARNm y actúa o bien como activador de empalme o como represor en dianas pre-ARNm específicas. Esta proteína contiene cuatro dedos de zinc tipo C3H1 y se une al CUG repetido expandido del ARN. Se ha observado una alta expresión de MBNL1 en el músculo cardíaco y esquelético, así como en los mioblastos en diferenciación. Se sabe que la MBNL1 está implicada en la patogenia de la distrofia miotónica tipo 1 (DM1). En las personas afectadas por este trastorno muscular, la MBNL1 es secuestrada por los ARN del gen DMPK que contienen expansiones repetidas del triplete CUG.
Immunogen
Proteína recombinante de longitud completa que corresponde a la MBNL1 humana.
Application
Análisis de inmunocitoquímica:
Una dilución 1:4 de un lote representativo detectó MBNL1 en células de distrofia miotónica. Datos por cortesía del Dr. Ian Holt, Wolfson Centre for Inherited Neuromuscular Disease.
El anticuerpo anti-MBNL1, clon 4A8, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de MBNL1, también conocida como proteína muscleblind-like 1, proteína de unión al ARN de expansión de triplete, y se ha validado en WB, ICC.
Quality
Evaluada mediante transferencia Western en lisado de células HEK293.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:10 000 de este anticuerpo detectó la MBNL1 en 10 µg de lisado de células HEK293.
Target description
~39 kDa observados
Physical form
Presentación: Purificada
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Raphael I Benhamou et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(14), 7827-7839 (2020-07-14)
RNA repeat expansions are responsible for more than 30 incurable diseases. Among them is myotonic dystrophy type 1 (DM1), the most common form of adult on-set muscular dystrophy. DM1 is caused by an r(CUG) repeat expansion [r(CUG)exp] located in the
Raphael I Benhamou et al.
Cell chemical biology, 27(2), 223-231 (2020-01-26)
Myotonic dystrophy type 2 (DM2) is a genetically defined disease caused by a toxic expanded repeat of r(CCUG) [r(CCUG)exp], harbored in intron 1 of CCHC-type zinc-finger nucleic acid binding protein (CNBP) pre-mRNA. This r(CCUG)exp causes toxicity via a gain-of-function mechanism
Fan Zhang et al.
Human molecular genetics, 26(16), 3056-3068 (2017-05-24)
Myotonic dystrophy Type 1 (DM1) is a rare genetic disease caused by the expansion of CTG trinucleotide repeats ((CTG)exp) in the 3' untranslated region of the DMPK gene. The repeat transcripts sequester the RNA binding protein Muscleblind-like protein 1 (MBNL1)
Alicia J Angelbello et al.
Cell chemical biology, 28(1), 34-45 (2020-11-07)
Many diseases are caused by toxic RNA repeats. Herein, we designed a lead small molecule that binds the structure of the r(CUG) repeat expansion [r(CUG)exp] that causes myotonic dystrophy type 1 (DM1) and Fuchs endothelial corneal dystrophy (FECD) and rescues