Key Documents
MAB3392
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-colágeno tipo III, clon-IE7-D7
clone 1E7-D7, from mouse
Sinónimos:
collagen, type III, alpha 1, collagen, fetal, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, alpha1 (III) collagen, collagen alpha-1(III) chain
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1E7-D7, monoclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
General description
El colágeno tipo III (también conocido como COL3A1), que añade estructura y fuerza a los tejidos conjuntivos, se encuentra en muchos lugares del organismo, en especial en la piel, los pulmones, las paredes intestinales y las paredes de los vasos sanguíneos. El colágeno tipo III se produce inicialmente como procolágeno, una proteína que consiste en tres cadenas pro-alpha1 (III) que forman la molécula de triple hebra,parecida a una cuerda. Después de ser sintetizada, la molécula de procolágeno es modificada por la célula. Las enzimas modifican los aminoácidos lisina y prolina de las cadenas proteicas mediante la adición de grupos químicos que son necesarios para que las hebras formen una molécula estable y luego se entrecrucen con otras moléculas fuera de la célula. Otras enzimas añaden azúcares a la proteína. Las moléculas de procolágeno tipo III son liberadas de la célula y son procesadas por enzimas que cortan pequeños segmentos de cada extremo de las moléculas para formar un colágeno maduro. Las moléculas de colágeno maduro se ensamblan en fibrillas. El entrecruzamiento entre moléculas produce una fibrilla muy estable, lo que contribuye a la función de fortalecimiento del tejido que tiene el colágeno.
Specificity
Este anticuerpo detecta el colágeno tipo III No hay pruebas de reactividad cruzada con el colágeno de los tipos I, V y VI o con proteínas del tejido conjuntivo (elastina, fibronectina y laminina) a las concentraciones de trabajo sugeridas.
Immunogen
Colágeno tipo III humano (Werkmeister, J.A., et al. 1990).
Epítopo: N-terminal
Application
Análisis ELISA: un lote anterior de este anticuerpo se usó en ELISA (Werkmeister, J.A., et al., 1991).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): un lote anterior de este anticuerpo se utilizó para detectar el colágeno tipo III en inmunoelectrotransferencia en condiciones no reducidas (Werkmeister J.A., et al., 1988; Ramshaw, J.S., et al., 1988).
Algunas muestras de colágeno pueden estar contaminadas con otros tipos de colágeno. Cuando se utiliza colágeno purificado en una aplicación, la pureza de la muestra de colágeno debe ser verificada por SDS-PAGE para minimizar el riesgo de falsos positivos.
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote anterior de este anticuerpo se utilizó para detectar el colágeno tipo III en inmunohistoquímica (Werkmeister J.A., et al., 1989; Werkmeister J.A., et al., 1989; Werkmeister J.A., et al., 1988).
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-colágeno tipo III, clon IE7-D7, está validado para utilizar en ELISA, WB, IH para la detección del colágeno tipo III.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Quality
Evaluada por inmunohistoquímica en tejido articular de rodilla de rata.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:600 de este anticuerpo detectó el colágeno de tipo III en tejido de la articulación de rodilla de rata.
Target description
138 kDa calculados
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido articular de la rodilla de rata
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Este clon muestra una gran afinidad por los colágenos de tipo III humanos, de perro, rata, canguro y porcino.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Mark R Buckley et al.
Connective tissue research, 54(6), 374-379 (2013-10-04)
The mechanical properties of the human supraspinatus tendon (SST) are highly heterogeneous and may reflect an important adaptive response to its complex, multiaxial loading environment. However, these functional properties are associated with a location-dependent structure and composition that have not
Mingyu Cheng et al.
Tissue engineering. Part A, 16(5), 1479-1489 (2009-12-05)
Collagen-platelet (PL)-rich plasma composites have shown in vivo potential to stimulate anterior cruciate ligament (ACL) healing at early time points in large animal models. However, little is known about the cellular mechanisms by which the plasma component of these composites
Yvette M Coulson-Thomas et al.
Forensic science international, 251, 186-194 (2015-04-29)
Morphological and ultrastructural data from archaeological human bones are scarce, particularly data that have been correlated with information on the preservation of molecules such as DNA. Here we examine the bone structure of macroscopically well-preserved medieval human skeletons by transmission
Sophie Cardin et al.
Circulation research, 100(3), 425-433 (2007-01-20)
Gene-expression changes in atrial fibrillation patients reflect both underlying heart-disease substrates and changes because of atrial fibrillation-induced atrial-tachycardia remodeling. These are difficult to separate in clinical investigations. This study assessed time-dependent mRNA expression-changes in canine models of atrial-tachycardia remodeling and
Hacer Sahin et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 30(12), 1952-1957 (2012-05-23)
Recent studies reveal an important role of vascular endothelial growth factor (VEGF)-induced angiogenesis in degenerative tendon diseases. The way how VEGF influences mechanical properties of the tendons is not well understood yet. We here hypothesized that tendinopathy results in a