Key Documents
MAB10219
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-virus Epstein Barr, clon 72A1 | MAB10219
ascites fluid, clone 72A1, Chemicon®
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
72A1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
General description
El virus de Epstein-Barr, conocido normalmente como EBV (inglés) o VEB (español), es un miembro de la familia de los herpesvirus y uno de los virus humanos más comunes. Los síntomas de la mononucleosis infecciosa se resuelven en general en 1 o 2 meses, pero el VEB permanece inactivo o latente en unas pocas células de la garganta y la sangre durante el resto de la vida de la persona. Periódicamente el virus puede reactivarse y suele encontrarse en la saliva de las personas infectadas. Esta reactivación ocurre en general sin síntomas de enfermedad. El VEB establece también una infección latente de por vida en algunas células del sistema inmunitario del organismo.
Specificity
El anticuerpo reacciona con la glucoproteína de la envoltura vírica de 350 kDa/220 kDa.
Immunogen
Partículas fijadas del virus de Epstein-Barr alteradas
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Ascitis
Líquido ascítico que no contiene conservantes.
Storage and Stability
1 año a -20°C desde la fecha de envío.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Monoclonal antibody against a 250,000-dalton glycoprotein of Epstein-Barr virus identifies a membrane antigen and a neutralizing antigen
Hoffman, G J, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 77, 2979-2983 (1980)
Keiko Nagata et al.
Viral immunology, 31(8), 540-547 (2018-09-18)
Immunoglobulin (Ig) G4-related disease (IgG4-RD) is a newly recognized systemic fibroinflammatory disease with characteristic histological findings and high serum IgG4 levels. Epstein-Barr virus (EBV) is a persistent herpesvirus in B lymphocytes, and we previously reported EBV reactivation-induced Ig production. We
María López-Montañés et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(2), 656-665 (2017-06-21)
NK cells have been reported to respond against EBV-infected B cells in the lytic cycle and to control the viral infection involving IFN-γ secretion. Early reports proposed a role for NK cell Ab-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) triggered via FcγR-IIIA (CD16)
Keiko Nagata et al.
Autoimmunity, 48(5), 328-335 (2015-03-12)
Epstein-Barr virus (EBV) is a ubiquitous virus that infects most adults latently. It persists in B lymphocytes and reactivates occasionally. Graves' disease is an autoimmune hyperthyroidism caused by thyrotropin receptor antibodies (TRAbs). We have reported that Graves' disease patients and
Chien-Hui Hung et al.
Journal of virology, 88(20), 12133-12145 (2014-08-15)
Autophagy is an intracellular degradation pathway that provides a host defense mechanism against intracellular pathogens. However, many viruses exploit this mechanism to promote their replication. This study shows that lytic induction of Epstein-Barr virus (EBV) increases the membrane-bound form of