Key Documents
LCPAK0001
Milli-Q
Cartucho LC-Pak
Placed at the point of dispense of Direct-Q, Milli-Q Direct / Reference, Simplicity and Synergy systems, Designed for trace and ultra-trace organic analysis by HPLC, UHPLC, LC-MS, and LC-MS/MS
Sinónimos:
Módulo LC-Pak®
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
material
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
Quality Level
feature
removal of trace organics
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
LC-Pak®
technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
volume
500 L
500000 mL
compatibility
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
shipped in
ambient
General description
El filtro LC-PAK® es un cartucho de purificación que contiene sílice granular de fase inversa C18. Está validado para conseguir la calidad del agua adecuada para análisis de trazas y de ultratrazas orgánicas.
El dispositivo compacto proporciona un acceso eficaz y cómodo al agua ultrapura recién purificada del punto de dispensación de los sistemas de purificación de agua compatibles.
Application
El agua ultrapura tratada con un filtro LC-Pak® es adecuada para la preparación de eluyentes, disoluciones tampón y disoluciones blanco, dilución de muestras y preparación de patrones en los análisis mediante HPLC, UHPLC, LC-MS y LC-MS-MS.
Features and Benefits
  • Elaborado en una fábrica que cumple la norma ISO 9001.
  • La sílice C18 granular en la carcasa de polipropileno está estrechamente empaquetada por un disco de compresión para evitar cualquier efecto de canalización. Así se asegura que el agua que atraviesa el filtro LC-Pak® esté en contacto estrecho con las cadenas C18 que se unen a las moléculas orgánicas mediante interacciones hidrófobas.
  • Produce un mínimo de 500 l de agua adecuada para análisis de trazas y ultratrazas orgánicas cuando se alimenta con agua ultrapura Milli-Q®.
  • Fácil mantenimiento: el filtro se coloca y se sustituye con facilidad.
  • El cartucho LC-Pak® se entrega herméticamente cerrado, con un certificado de calidad
  • Activar con metanol de grado alto antes de utilizar.
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Selective quantification of DOSS in marine sediment and sediment-trap solids by LC-QTOF-MS
Perkins MJ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(4), 971-978 (2017)
Halogenated fatty amides--A brand new class of disinfection by-products
Kosyakov DS, et al.
Water Research, 127, 183-190 (2017)
Quantitation of vitamin K1 in serum using online SPE-LC-MS/MS and the challenges of working with vitamin K
Andersen IB, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1117, 41-48 (2019)
Artículos
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
Los sistemas de producción de agua ultrapura Milli-Q® suministran agua exenta de contaminantes orgánicos, incluidas las hormonas presentes en el agua del grifo de un laboratorio, lo que los hace adecuados para los análisis mediante LC-MS/MS más sensibles.
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.