Key Documents
HABG02500
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 µm, con cuadrícula
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black, gridded
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Level
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore
Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
25 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2.5%
color
black
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HABG
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho de las membranas de filtración MF-Millipore una de las membranas más utilizadas en las aplicaciones analíticas y en investigación.
Los filtros MF-Millipore sin tensioactivo Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles del agua que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
  • Ensayos bacteriológicos fluorescentes
  • Control de partículas
  • Bioensayos
  • Control de partículas
  • Agua de calidad para análisis de microplásticos
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3