Key Documents
EFGSW10IS
Millipore
Unidad de filtración EZ-Fit® sin almohadilla absorbente
0.22 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, single packaging, suitable for solid cultivation
Sinónimos:
Unidad de filtración a través de membrana compuesto por una membrana de ésteres mezclados de celulosa con cuadrícula para el ensayo de la biocarga
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
styrene-butadiene device
white filter
Quality Level
agency
ISO 7004:1985
sterility
sterile; electron beam irradiated
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
packaging
pkg of Single packaging
parameter
100 mL sample volume
filter diam.
47 mm
funnel capacity
100 mL
pore size
0.22 μm pore size
input
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Microfil® Filtration Unit
shipped in
ambient
General description
La unidad de filtración EZ-FIT® es un dispositivo de filtración de un solo uso consistente en una membrana de ésteres mezclados de celulosa (EMC) blanca y con cuadrícula con base de color rosa. Proporciona una forma segura y rápida de realizar la filtración a través de membrana al evitar la exposición de los análisis microbiológicos a los riesgos.
Las unidades de filtración son irradiadas por un haz electrónico, una tapa ventilada cubre la muestra durante la filtración y un anillo de 360° evita que las pinzas toquen por accidente la zona de filtración de la membrana durante la transferencia a la membrana para proteger las muestras de la contaminación a la vez que asegura resultados de recuento microbiano fiables.
La función EZ-FIT® Azure hace que la unidad de filtración EZ-FIT® sea aún más ergonómica y cómoda con embudo transparente e indicadores de nivel de llenado circulares para un llenado fácil desde cualquier ángulo. El innovador diseño de montaje del embudo evita fugas o que la muestra esquive la membrana.
Las unidades de filtración cumplen las normas internacionales y reducen al mínimo los residuos de muestra. Las unidades pueden apilarse para ahorrar espacio de trabajo. Esta unidad desechable está diseñada para encajar en el colector EZ-FIT®, que cuenta con cabezales de filtración EZ-FIT® específicos.
Application
Las unidades de filtración EZ-FIT® se utilizan para comprobar el grado de contaminación microbiológica en muestras líquidas, como las muestras obtenidas durante el proceso y las muestras de producto final (bebidas, productos farmacéuticos y agua). También se utilizan en el control de calidad industrial y en la supervisión del agua.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.