Documentos
DPLUS-100H
Sigma-Aldrich
Escalera elevada de ADN DirectLoad Plus 100bp
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.52
form
liquid (Reagent)
Quality Level
packaging
vial of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
Es adecuado para utilizar como marcador de electroforesis para el ADN
Storage and Stability
-20 °C durante un máximo de 24 meses, o 4 °C hasta 12 meses o a temperatura ambiente hasta 6 meses.
Other Notes
La escalera de ADN de elevado peso molecular DirectLoad Plus de 100 pb contiene 12 fragmentos, que se obtienen de productos de PCR y ADN bicatenario digerido con enzimas de restricción apropiadas equilibradas con Tris-HCl 10 mM (pH 8,0) y EDTA 10 mM después de la extracción con fenol.
El ADN incluye fragmentos de 100 a 3 000 pares de bases. Las bandas de 500 y 1 500 pares de bases tienen mayor intensidad para servir como puntos de referencia.
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c