CDUFBC001
Cartucho clínico Biopak® C
Removes bacteria and bacterial by-products from water. For use with AFS® and Milli-Q® CLX systems.
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
sterility
0.22 μm filtered
feature
better assay reliability, Reduces the need for frequent analyzer calibration
composition
(polysulfone hollow fibers)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioPak®
parameter
≥1 bar pressure (3 bar)
0.5 mL/min air diffusion at 2 bar
1.5 L/min flow rate at 1 bar and 20 °C
5 °C temp. range (35 °C)
volume
100 L
100000 mL
total organic carbon (TOC) residue
<500 ppb (after 5 L Rinsing)
pore size
0.22 μm pore size
fitting
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F)
8 mm outlet connection (PTFE)
compatibility
for use with AFS®
for use with Milli-Q® CLX
shipped in
ambient
General description
El cartucho elimina con eficacia las bacterias y los subproductos bacterianos, como la fosfatasa alcalina (ALP), del agua de alimentación del analizador utilizada para diluir reactivos, crear blancos y enjuagar tubos y sondas, lo que da como resultado una línea basal más estable y una mayor fiabilidad del ensayo.
El cartucho de ultrafiltración BioPak® C está compuesto por fibras huecas de polisulfona. Esta membrana optimiza el rechazo de la ALP bacteriana y las bacterias, a la vez que mantiene un caudal elevado.
Application
Features and Benefits
- Produce agua sin ALP (< 1 μUnidades/μl).
- Garantiza concentraciones bacterianas inferiores a 10 ufc/ml (normalmente < 1 ufc/ml).
- Diseñado para eliminar endotoxinas y conseguir una reducción logarítmica de pirógenos superior o igual a 4, para una concentración de pirógenos del agua de alimentación comprendida entre 1000 y 10 000 UE/ml, y una reducción de nucleasas de 1 μg/ml a menos de 0,01 ng/ml a una presión de agua de abastecimiento de 1 bar.
- Admite valores iniciales de ensayo estables, lo que mejora la fiabilidad del ensayo.
- Reduce la necesidad de una calibración frecuente del analizador.
- Elimina la necesidad de una descontaminación frecuente del analizador que conllevaría un costoso tiempo de inactividad.
- Consta de: Etiqueta autoadhesiva.
- Debe sustituirse cada 6 meses para obtener resultados óptimos.
Components
Other Notes
- Retención de organismos: Bacterias y pirógenos
- Modo de acción: Ultrafiltración
- Aplicación: Medios de cultivo celular, biología molecular
- Uso previsto: Reducción de la biocarga
- Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de fibras de ultrafiltración huecas. Consulte la sección «sustitución» del prospecto del producto.
- Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
- Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.