Key Documents
AB9354
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-tubulina beta III
Chemicon®, from chicken
Sinónimos:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
chicken
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgY
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
General description
Las tubulinas, componentes principales del citoesqueleto celular, forman microtúbulos que son cruciales para la estructura celular, la migración, la división celular y el transporte intracelular. Hay por lo menos tres tipos de tubulinas: alfa, beta y gamma. Cada una tiene un peso molecular de aproximadamente 55 kDa. Los microtúbulos son estructuras grandes (diámetro 300 angstrom) compuestas por subunidades alfa y beta alternas. Los compuestos que bloquean la formación de los microtubos, como Taxol y los alcaloides de la vinca, inhiben la división celular y son antineoplásicos eficaces. La β-tubulina‎ clase III es un elemento de los microtúbulos expresado exclusivamente en las neuronas, y es un marcador popular específico de las neuronas en el tejido.
Specificity
Reconoce la tubulina beta III
Immunogen
Epítopo: (Similar al antígeno TuJ1)
Péptidos sintéticos de
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-tubulina beta III detecta el nivel de tubulina beta III y se ha publicado y validado para utilizar en IC, IH y WB.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:1000 - 1:2000 de un lote anterior en inmunocitoquímica de células fijadas con paraformaldehído al 2 %.
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución 1:1000 - 1:2000 de un lote anterior en inmunohistoquímica de tejidos fijados con paraformaldehído al 2 %.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y gliales
Neurofilamento y metabolismo neuronal
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunoelectrotransferencia en lisados de cerebro de ratón
Inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este lote detectó la TUBULINA BETA III en 10 μg de lisados de cerebro de ratón.
Target description
55 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1049
Physical form
IgY de pollo policlonal purificada por afinidad en PBS, pH 7,2 con azida sódica al 0,02 %.
Se combinaron cuatro anticuerpos diferentes para producir este producto
Purificado por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 6 meses entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Se recomienda almacenar el anticuerpo en la oscuridad. Durante el transporte, pequeños volúmenes de producto quedarán ocasionalmente atrapados en el precinto del vial del producto. Para productos con volúmenes de 200µl o inferiores, recomendamos golpear suavemente el vial sobre una superficie dura o centrifugar brevemente el vial en una centrífuga de sobremesa para desalojar cualquier líquido de la tapa del recipiente.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral, cultivo neuronal
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Anesthetics interfere with the polarization of developing cortical neurons.
Mintz, CD; Smith, SC; Barrett, KM; Benson, DL
Journal of Neurosurgical Anesthesiology null
Loïs S Miraucourt et al.
PloS one, 7(1), e29086-e29086 (2012-01-14)
The developing retinotectal system of the Xenopus laevis tadpole is a model of choice for studying visual experience-dependent circuit maturation in the intact animal. The neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) has been shown to play a critical role in the formation
Letizia Ferroni et al.
International journal of molecular sciences, 16(3), 4666-4681 (2015-03-05)
Dental pulp tissue supports the vitality of the tooth, but it is particularly vulnerable to external insults, such as mechanical trauma, chemical irritation or microbial invasion, which can lead to tissue necrosis. In the present work, we present an endodontic
Xinmei Wen et al.
Neuron, 84(6), 1213-1225 (2014-12-19)
Expanded GGGGCC (G4C2) nucleotide repeats within the C9ORF72 gene are the most common genetic mutation associated with both amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD). Sense and antisense transcripts of these expansions are translated to form five dipeptide repeat
Xiaoyang Li et al.
Stem cells and development, 25(10), 803-813 (2016-03-30)
Spiral ganglion neurons (SGNs) are usually damaged in sensorineural hearing loss. SGN-derived neural stem cells (NSCs) have been identified and proposed to differentiate into neurons to replace damaged SGNs. However, it remains obscure whether SGN-NSC-derived neurons (ScNs) are electrophysiologically functional