Key Documents
AB1557P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NMDAR2B
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3, glutamate receptor subunit epsilon-2, glutamate receptor. ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B, Glutamate
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Los receptores NMDA son una clase de receptores ionotropos del glutamato. Se ha demostrado que el canal del receptor NMDA está involucrado en la potenciación a largo plazo, un aumento dependiente de la actividad en la eficiencia de la transmisión sináptica que se cree que subyace a ciertos tipos de memoria y aprendizaje. Los canales del receptor NMDA son heterómeros compuestos por la subunidad principal del receptor NMDAR1 (GRIN1) y 1 o más de las 4 subunidades del NMDAR2: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C) y NMDAR2D (GRIN2D). El GRIN2B puede ser un gen candidato para el trastorno neurodegenerativo de la atrofia dentatorubro-pálidoluisiana (DRPLA).
Las propiedades del NMDAR incluyen modulación por glicina, inhibición por Zn2+, bloqueo por Mg2+ dependiente de voltaje y gran permeabilidad al Ca2+. La implicación del NMDAR en el SNC se ha convertido en un área de atención para enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y también la epilepsia y la muerte por isquemia de las células neuronales.
Specificity
NMDAR2B. Inmunomarcaje fuerte y específico de la subunidad NMDAR2B de 180 kDa del receptor NMDA. No hay reactividad con NMDAR2A ni con NMDAR2C en inmunotransferencia Western. Se ha bloqueado el inmunomarcaje por preadsorción del anticuerpo con la proteína de fusión C-terminal que se utilizó para generar el anticuerpo.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Proteína de fusión C-Terminal del NMDAR2B (30 kDa).
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-NMDAR2B es un anticuerpo contra el NMDAR2B para utilizar en IH, IP y WB.
Inmunohistoquímica:
se utilizó una dilución 1:1 000 - 1:2 000 de un lote anterior en inmunohistoquímica.
Inmunoprecipitación:
3 μl de un lote anterior de este anticuerpo (en las condiciones apropiadas) produjo la inmunoprecipitación cuantitativa de todos los NMDAR2B en 200 μg de cerebro de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
una dilución 1:100-1:2 000 de un lote anterior (NMDAR2B está presente en altas concentraciones en el hipocampo).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Target description
180 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado liofilizado a partir de bicarbonato de amonio (5 mM). También puede haber algunas sales residuales. Reconstituir con 50 μl de PBS. No contiene conservantes.
Presentación: Purificada
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral, dendritas de células de Purkinje de rata, lisado de hipocampo de rata, células HEK 293 que expresan NR2B.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Subunit- and pathway-specific localization of NMDA receptors and scaffolding proteins at ganglion cell synapses in rat retina.
Zhang, J; Diamond, JS
The Journal of Neuroscience null
Proteome profiling of s-nitrosylated synaptosomal proteins by isobaric mass tags.
Teodora Stella Wijasa et al.
Journal of neuroscience methods, 291, 95-100 (2017-08-10)
Josette S Lindahl et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 29(11), 2065-2073 (2004-05-13)
Phencyclidine (PCP) is a noncompetitive antagonist of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor subtype. It produces transient psychoses in normal individuals and exacerbates psychoses in schizophrenics. When administered to rodents, PCP elicits stereotypic behaviors including unrelenting head swaying, hyperlocomotion, and social
Tzyy-Nan Huang et al.
Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, 42(1), 37-47 (2017-02-25)
Human genetic studies have indicated that mutations in calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (CASK) result in X-linked mental retardation and autism-spectrum disorders. We aimed to establish a mouse model to study how Cask regulates mental ability. Because Cask encodes a multidomain
Lei-Lei Liu et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 279-279 (2017-09-30)
Recently, a line of evidence has demonstrated that the vertebrate retina possesses a novel retrograde signaling pathway. In this pathway, phototransduction is initiated by the photopigment melanopsin, which is expressed in a small population of retinal ganglion cells. These ganglion