Documentos
AB1542
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-tirosina hidroxilasa
Chemicon®, from sheep
Sinónimos:
Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine hydroxylase
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
sheep
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TH(7054)
General description
La tirosina hidroxilasa desempeña un papel importante en la fisiología de las neuronas adrenérgicas. Es la primera enzima, y la enzima limitante de la velocidad, en la biosíntesis de las catecolaminas dopamina y norepinefrina a partir de la tirosina. La TH es, por tanto, un marcador útil para las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas. La actividad enzimática de la TH requiere iones ferrosos como cofactores y se cree que está regulada mediante fosforilación. Se han identificado por lo menos cuatro isoformas de la TH humana que se producen por corte y empalme alternativos.
Specificity
Tirosina hidroxilasa (TH, tirosina monooxigenasa). Experimenta reacción cruzada con todas las formas de mamíferos probadas hasta la fecha y algunas formas no de mamíferos.
Immunogen
Tirosina hidroxilasa nativa de feocromocitoma de rata (J. Biol. Chem., 1982, 257:9416-9423).
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-tirosina hidroxilasa es un anticuerpo contra la tirosina hidroxilasa para utilizar en IH y WB.
Inmunohistoquímica (peroxidasa): Se utilizó un lote anterior de este anticuerpo a una dilución 1:1 000. El anticuerpo proporciona un marcaje específico de los axones noradrenérgicos en la corteza cerebral de primates (Brain Res., 1989, 500:313-324.).
Nota: Es importante que utilice un anticuerpo secundario que tenga una reactividad significativa a la IgG1 de oveja, ya que la mayoría de la inmunoglobulina ovina es IgG1.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados cerebrales de ratón.
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este lote detectó la tirosina hidroxilasa en 10 μg de lisados cerebrales de ratón.
Target description
~60 kDa
Physical form
Policlonal de oveja purificado en disolución tampón que contiene HEPES 10 mM, pH 7,5, NaCl 150 mM, 100 μg/ml de BSA y glicerol a 50 %.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 6 meses entre -20 y -80°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción. Almacénelo en un congelador SIN descongelación automática.
Recomendaciones de manejo: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Positivo: cerebro (cuerpo estriado) y glándula suprarrenal. Negativo: hígado.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
The atypical homeoprotein Pbx1a participates in the axonal pathfinding of mesencephalic dopaminergic neurons.
Sgado, P; Ferretti, E; Grbec, D; Bozzi, Y; Simon, HH
Neural Dev. null
Selective optogenetic activation of rostral ventrolateral medullary catecholaminergic neurons produces cardiorespiratory stimulation in conscious mice.
Abbott, SB; DePuy, SD; Nguyen, T; Coates, MB; Stornetta, RL; Guyenet, PG
The Journal of Neuroscience null
Genome-wide characterisation of Foxa1 binding sites reveals several mechanisms for regulating neuronal differentiation in midbrain dopamine cells.
Metzakopian, E; Bouhali, K; Alvarez-Saavedra, M; Whitsett, JA; Picketts, DJ; Ang, SL
Development null
Transsynaptic activity-dependent regulation of axon branching and neurotrophin expression in vivo.
Calinescu, AA; Liu, T; Wang, MM; Borjigin, J
The Journal of Neuroscience null
Cholinergic neurons in the mouse rostral ventrolateral medulla target sensory afferent areas.
Stornetta, RL; Macon, CJ; Nguyen, TM; Coates, MB; Guyenet, PG
Brain Structure &Amp; Function null