Merck
8.17043
SAFC
Thimerosal
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Thimerosal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9HgNaO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
404.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
200-210-4
agency
BP
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
232-233 °C (decomposition)
transition temp
flash point 250 °C
solubility
1000 g/L
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El timerosal tiene fuertes capacidades antisépticas y antifúngicas y, por tanto, se utiliza normalmente como conservante en las formas de administración líquida de cosméticos y productos farmacéuticos.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Como parte del plan global de la corporación para apoyar la Convención Minamata sobre la eliminación de compuestos que contienen mercurio, a partir de enero de 2021se pedirá a los clientes que proporcionen una Declaración de uso final. Las ventas detimerosal estarán restringidas únicamente a aplicaciones aprobadas, tales comoconservante en la fabricación de vacunas, conservante en cosmética ocular, investigaciónen el ámbito académico (excluida la intención de preservación) y como material de referencia. El producto no está indicado para utilizarse como biocida en virtud de la normativa mundial sobre biocidas, entre otras la Ley Federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas de la EPA de EE.UU., l Reglamento Europeo de Productos Biocidas, la Agencia Reguladora del control de Plagas de Canadá,el Reglamento de Productos Biocidas de Turquía, ley de gestión de la seguridad de los productos químicos de consumo y los biocidas de Corea(K-BPR).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.