Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
Form:
solution
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Titanium(III) chloride solution about 15%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
Quality Segment
form
solution
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Assay (cerimetric TiCl₃): 14.5 - 15.5 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(III) chloride solution about 15%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials