Key Documents
8.08146
Sigma-Aldrich
1-Tetradecanol
for synthesis
Sinónimos:
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H30O
Número de CAS:
Peso molecular:
214.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-000-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
240 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
277-288 °C/1013 hPa
mp
36-39 °C
transition temp
flash point 145 °C
density
0.8 g/cm3 at 60 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F
flash_point_c
145 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2