Key Documents
4.80448
Supelco
Acetonitrile solution
HPLC grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®, contains 0.1% (v/v) trifluoroacetic acid
Sinónimos:
Acetonitrilo solution
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein/REAXYS Number:
4124158
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitrilo con ácido trifluoroacético al 0,1% (v:v), for liquid chromatography LiChrosolv®
grade
HPLC grade
isocratic
Quality Level
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
form
liquid
concentration
0.095-0.105 % (v/v) (trifluoroacetic acid)
technique(s)
HPLC: suitable
transition temp
flash point 2 °C (Acetonitrile)
density
0.782 g/mL at 25 °C
format
mixture
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Con su alto grado de transmitancia UV, bajo recuento de partículas, baja acidez y alcalinidad y bajo nivel de evaporación de residuos, los disolventes LiChrosolv son ideales para separaciones reproducibles. Dado que las separaciones se llevan a cabo normalmente bajo condiciones de gradiente de HPLC analítica, ofrecemos disolventes en «calidad de gradiente», así como en «calidad isocrática». Esto permite reducir al mínimo el efecto gradiente del disolvente implicado.
Application
  • Predicción del tiempo de retención para péptidos modificados después de la traducción: fosforilación en Ser, Thr y Tyr: en este estudio se presenta una metodología para predecir los tiempos de retención de péptidos fosforilados mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) (Battellino et al., 2024).
  • Desarrollo y validación de un método de UPLC-PDA para cuantificar la ceftazidima en manchas de sangre seca: en este trabajo se describe un método validado de cromatografía de líquidos de rendimiento ultra con matriz de fotodiodos (UPLC-PDA) para la cuantificación de ceftazidima, demostrando su aplicación y precisión en el análisis de muestras de sangre seca (LV et al., 2024).
  • Un método fácil de extracción sortiva sobre un tejido (FPSE) para supervisar los residuos de cloranfenicol en muestras de leche: se describe un nuevo método que utiliza la extracción por sorción en tejido para la vigilancia eficaz del cloranfenicol en la leche, destacando su simplicidad y eficacia (Ben Ayed et al., 2024).
  • Estudio de la influencia de la preparación de la muestra sobre el perfil de lípidos bacterianos en la espectrometría de masas con analizador de tiempo de vuelo y desorción/ionización mediante láser asistida por matriz: se investiga cómo los diferentes métodos de preparación de muestras afectan a los perfiles lipídicos de las bacterias analizadas por MALDI-TOF MS, proporcionando información sobre la optimización de los protocolos para una mejor precisión (Arendowski et al., 2024).
  • Método de LC-MS/MS simple y robusto para la cuantificación de metanosulfonato de colistina y colistina en plasma humano para el control terapéutico de medicamentos: en este artículo se detalla un método robusto y directo de cromatografía de líquidos-espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS) para la determinación simultánea de metanosulfonato de colistina y colistina en plasma humano, útil en entornos clínicos (Kim et al., 2023).
Analysis Note
Valoración (ácido trifluoroacético): 0,095 - 0,105 % (v/v)
Nº de lote (ácido trifluoroacético):
Nº de lote (acetonitrilo):
Cantidad requerida (ácido trifluoroacético):
Cantidad requerida (acetonitrilo):
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - (Acetonitrile)
flash_point_c
2 °C - (Acetonitrile)