Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
2160
Millipore
Reactivo eliminador de autofluorescencia
Autofluorescence Eliminator Reagent for IHC.
Sinónimos:
fluorescence IHC counter stain
About This Item
UNSPSC Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
ambient
General description
Listo para su aplicación en procedimientos de microscopia de fluorescencia. Con el aumento de la edad, el pigmento autofluorescente lipofuscina se acumula en el citoplasma de muchos tipos de células, incluidas las neuronas. La presencia de gránulos de lipofuscina puede complicar el uso del microscopio de fluorescencia en el sistema nervioso central debido a sus amplios espectros de excitación y emisión, que se superponen con los de los fluoróforos más utilizados. El reactivo eliminador de autofluorescencia reducirá o eliminará la autofluorescencia lipofuscinoide sin afectar negativamente a otro marcaje fluorescente en cortes de tejido neuronal humano, de mono o rata, así como de otros tejidos.
Application
Contratinción fluorescente inmunohistoquímica.
PROTOCOLO:
1.Después de histoquímica inmunofluorescente, los cortes se sumergen en PBS durante 5 min.·
2. Se sumergen en etanol al 70 % durante 5 minutos.·
3.Se sumergen en reactivo eliminador de la autofluorescencia durante 5 minutos.
4.Los cortes se sumergen en tres cambios de etanol al 70 % durante 1 minuto cada vez.·
5.Los cortes se montan utilizando una disolución que impida el cambio de color (DABCO, sin base de xileno).
Nota: el reactivo bloqueará toda la fluorescencia si la incubación es demasiado larga; el tiempo de incubación y el número de lavados con etanol al 70 % pueden alterarse y optimizarse para diversos tejidos y sondas de anticuerpos fluorescentes. En algunos casos, el reactivo se puede aplicar antes de la inmunofluorescencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos se obtienen mejores resultados cuando se utiliza como se ha indicado antes (después de completar los procedimientos de inmunofluorescencia).
El usuario final debe determinar el tiempo óptimo de incubación con el reactivo eliminador de autofluorescencia para cada muestra.
Absorción máxima: 595-605
Physical form
Líquido en etanol al 70 % sin conservantes. Conservar a temperatura ambiente en la oscuridad.
Storage and Stability
Si se conserva a temperatura ambiente, este reactivo es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta. No lo congele ni lo exponga a temperaturas elevadas.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
60.8 - 68.0 °F
flash_point_c
16 - 20 °C
Visite la Librería de documentos
Maritza Oñate et al.
Cell death and differentiation, 27(4), 1169-1185 (2019-10-09)
Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative condition, characterized by motor impairment due to the progressive degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra and depletion of dopamine release in the striatum. Accumulating evidence suggest that degeneration of
Jenna G Kelly et al.
Brain structure & function, 225(3), 1135-1152 (2020-04-09)
The Kv3.1b potassium channel subunit, which facilitates the fast-spiking phenotype characteristic of parvalbumin (PV)-expressing inhibitory interneurons, is also expressed by subpopulations of excitatory neurons in macaque cortex. We have previously shown that V1 neurons expressing Kv3.1b but not PV or