1.14555
COD Test, photometric
photometric, 500-10000 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Productos recomendados
product name
Test en cubeta de la demanda química de oxígeno (DQO/COD), photometric, 500-10000 mg/L (COD), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
25 tests
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
500-10000 mg/L (COD)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
storage temp.
15-25°C
General description
El método corresponde a la DIN ISO 15705 y es análogo a los de la EPA 410.4, la APHA 5220 D y la ASTM D1252-06 B.
La demanda química de oxígeno (DQO) es una medida de la cantidad de oxígeno consumido durante la oxidación de la materia orgánica, lo que proporciona una clara indicación de la calidad de una fuente de agua, y es sin duda uno de los parámetros más importantes en el análisis de las aguas (residuales). Nuestros ensayos de DQO Spectroquant® le permiten cuantificar con precisión los niveles de DQO de su muestra.
Seleccione el intervalo de medición adecuado para los requisitos de su aplicación en nuestra amplia gama de ensayos de DQO Spectroquant® .
Los ensayos en cubeta Spectroquant® vienen con cubetas redondas de 16 mm precargadas y todos los reactivos necesarios para realizar el análisis de acuerdo con el folleto de instrucciones suministrado.
Todos los kits de ensayo en cubeta y con reactivos Spectroquant® están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Cardio-vascular system, Kidney
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Protocolos
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Método analítico de medición de la DQO en aguas residuales - Determinación fotométrica del consumo de cromatos consecutivo a la digestión en 20 min